Descripción
CCM2 Polyclonal antibody specifically detects CCM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCM2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | C7orf22OSM, cerebral cavernous malformation 2, Cerebral cavernous malformations 2 protein, chromosome 7 open reading frame 22, malcavernin, MGC4067, MGC4607, MGC74868 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GKKGKKPGIVSPFKRVFLKGEKSRDKKAHEKVTERRPLHTVVLSLPERVEPDRLLSDYIEKEVKYLGQLTSIPGYLNPSSR |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |