Learn More
CCL8/MCP-2 Antibody (CCL8/3683), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18629547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18629547 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18629547 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314173PCP
Mouse Monoclonal Antibody
CCL8/MCP-2 Monoclonal antibody specifically detects CCL8/MCP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL8/MCP-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCL8/3683
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen C-C motif chemokine 8, chemokine (C-C motif) ligand 8, HC14, MCP2, MCP-2, member 8 (monocyte chemotactic protein 2), monocyte chemoattractant protein 2, SCYA10, small-inducible cytokine A8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CCL8/MCP-2 protein fragment (around aa1-99) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P80075)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ