Learn More
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Código de producto. 18001029 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18001029 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212420APCCY7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL6/C10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RM0183-7J13
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Símbolos de los genes Ccl6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant CCL6/C10
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20305.0
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2
Línea de productos Novus