missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL4/MIP-1 beta Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30603643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30603643 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30603643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1024MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

CCL4/MIP-1 beta Polyclonal antibody specifically detects CCL4/MIP-1 beta in Cotton Rat samples. It is validated for Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL4/MIP-1 beta
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant cotton rat CCL4/MIP-1β, Ala24-Asn92, Accession # AAL16933
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6351
Especies diana Cotton Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.