Learn More
CCL28 Antibody (012), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18607570 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607570 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607570 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289585PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CCL28 Monoclonal specifically detects CCL28 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL28
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 012
Conjugado PerCP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen chemokine (C-C motif) ligand 28, member 28, MGC71902, Protein CCK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL28 (Accession#: NP_683513.1; Ile23-Tyr127).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus