Learn More
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (SR1150), R&D Systems™
Código de producto. 18607474 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607474 50 μg 50 microlitros
18673275 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18607474 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32264550ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1150
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Serum 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (Uniprot #: P55773)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6368
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus