missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CCL20/MIP-3 alpha Antibody (GSK3050002) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CCL20/MIP-3 alpha Monoclonal antibody specifically detects CCL20/MIP-3 alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL20/MIP-3 alpha |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GSK3050002 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P78556 |
| Alias de gen | beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CCL20 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?