Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Código de producto. 18621550 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621550 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB279J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.91€
    673.05€ / 0.1 ml
    Ahorro 112.86€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL2/JE/MCP-1
Aplicaciones Neutralization, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 24822
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Neutralization
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus