Learn More
CCL17/TARC Antibody Pair, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30034262 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30034262 15 Plates 1 set
30029170 5 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30034262 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32610915Plates
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
CCL17/TARC Monoclonal specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for ELISA∣Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL17/TARC
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Alias de gen ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Especie del huésped Mouse
Cantidad 15 Plates
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.