Learn More
CCL17/TARC Antibody Pair, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30029170 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30029170 5 Plates 1 set
30034262 15 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30029170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3261095Plates
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
CCL17/TARC Monoclonal specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for ELISA∣Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL17/TARC
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Alias de gen ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Especie del huésped Mouse
Cantidad 5 Plates
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.