Descripción
CCL14/HCC-1/HCC-3 Monoclonal specifically detects CCL14/HCC-1/HCC-3 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL14/HCC-1/HCC-3 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 015 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | C-C motif chemokine 14, chemokine (C-C motif) ligand 14, Chemokine CC-1/CC-3, chemokine CC-3, CKB1, FLJ16015, HCC-1, HCC-1(1-74), HCC-1/HCC-3, HCC-3, hemofiltrate CC chemokine 1, MCIF, member 14, NCC2CC-1, NCC-2CKb1, new CC chemokine 2, SCYA14CC-3, Small-inducible cytokine A14 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL14/HCC-1/HCC-3 (Q16627-1; Thr20-Asn93). |
| Mostrar más |