Learn More
CCG215022, MedChemExpress
Código de producto. 16487678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487678 10 mg 10 miligramos
16467576 100 mg 100 miligramos
16453687 50 mg 50 miligramos
16451759 1 mg 1 miligramo
16400148 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18991
MedChemExpress CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.
CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG215022
CAS 1813527-81-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22FN7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.06 mM)
SMILES CC(N1)=C(C(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=O)C(C4=CC(C(NCC5=CC=CC=N5)=O)=C(F)C=C4)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 499.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.5
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease