Learn More
CCG-63808, MedChemExpress
Código de producto. 16418198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418198 10 mg 10 miligramos
16414097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70075
MedChemExpress CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.
CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG-63808
CAS 620113-73-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H15FN4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=C(C=C5)F
Peso molecular (g/mol) 454.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.48
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death