Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Protein Kinase |
| Objetivo | CCDC83 |
| Sinónimo | coiled-coil domain containing 83, coiled-coil domain-containing protein 83, FLJ42119, MGC34732 |
| Símbolo de gen | CCDC83 |