missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC42 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498918 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498918 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498918 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306102JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC42 Polyclonal specifically detects CCDC42 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC42
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCDC42A, coiled-coil domain containing 42, coiled-coil domain-containing protein 42A, FLJ32734
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CCDC42.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146849
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.