Descripción
CCDC102B Polyclonal specifically detects CCDC102B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCDC102B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q68D86 |
| Alias de gen | ACY1L, aminoacylase 1-like, AN, C18orf14, chromosome 18 open reading frame 14, coiled-coil domain containing 102B, coiled-coil domain-containing protein 102B, DKFZp434K1426, DKFZp686I08254, FLJ23594, HsT1731, MGC161726, MGC161728 |
| Símbolos de los genes | CCDC102B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |