Learn More
CBX3 Antibody, DyLight 594, R&D Systems™
Código de producto. 18606759 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606759 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606759 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10041429DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CBX3 Polyclonal specifically detects CBX3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CBX3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox protein homolog 3, Drosophila), HECH, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, heterochromatin protein HP1 gamma, heterochromatin-like protein 1, HP1 gamma, HP1 gamma homolog, HP1-GAMMA, Modifier 2 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 133 and the C-terminus (residue 183) of human chromobox homolog 3 using the numbering given in entry NP_009207.2 (GeneID 11335).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11335
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.