missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBP20 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600173 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600173 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347708DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CBP20 Polyclonal antibody specifically detects CBP20 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CBP20
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 20 kDa nuclear cap-binding protein, Cbc2, CBP20CBC2, NCBP 20 kDa subunit, NCBP interacting protein 1, NCBP-interacting protein 1, NIP1Cell proliferation-inducing gene 55 protein, nuclear cap binding protein subunit 2, 20kD, nuclear cap binding protein subunit 2, 20kDa, nuclear cap-binding protein subunit 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno nuclear cap binding protein subunit 2, 20kDa. (Uniprot# P52298)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22916
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.