missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cbl-c Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30513675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30513675 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30513675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338465APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cbl-c Polyclonal antibody specifically detects Cbl-c in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cbl-c
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c, Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence c, CBL3, CBL-3, CBL-SL, RING finger protein 57, RNF57SH3-binding protein CBL-3, SH3-binding protein CBL-C, signal transduction protein CBL-C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-474 of human Cbl-c (NP_036248.3).,, Sequence:, DEVQERLQACRDKPGSYIFRPSCTRLGQWAIGYVSSDGSILQTIPANKPLSQVLLEGQKDGFYLYPDGKTHNPDLTELGQAEPQQRIHVSEEQLQLYWAMDSTFELCKICAESNKDVKIEPCGHLLCSCCLAAWQHSDSQTCPFCRCEIKGWEAVSIYQFHGQATAEDSGNSSDQEGRELELGQVPLSAPPLPPRPDLPPRKPRNAQPKVRLLKGNSPPAALGPQDPAPA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23624
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.