Learn More
Cbl-c Antibody (01), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18602698 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602698 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602698 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306621H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cbl-c Monoclonal specifically detects Cbl-c in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cbl-c
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c, Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence c, CBL3, CBL-3, CBL-SL, RING finger protein 57, RNF57SH3-binding protein CBL-3, SH3-binding protein CBL-C, signal transduction protein CBL-C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cbl-c (AAH28915.1; Met1-Ala474).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus