Learn More
CAY10602, MedChemExpress
Código de producto. 16494966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494966 100 mg 100 miligramos
16486667 5 mg 5 miligramos
16460307 50 mg 50 miligramos
16403958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104073
MedChemExpress CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.
CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAY10602
CAS 374922-43-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15FN4O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (99.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)C3=NC4=CC=CC=C4N=C3N1C5=CC=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 418.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus