Learn More
CAY10566, MedChemExpress
Descripción
CAY10566 is a potent, orally bioavailable and selective stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50s of 4.5 and 26 nM in mouse and human enzymatic assays, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CAY10566 |
| CAS | 944808-88-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17ClFN5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (64.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=NN=C(C2=NN=C(N3CCC(OC4=CC(F)=CC=C4Cl)CC3)C=C2)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 389.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.81 |
| Mostrar más |