Learn More
CAY10505, MedChemExpress
Código de producto. 16463366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463366 25 mg 25 miligramos
16456216 100 mg 100 miligramos
16441897 50 mg 50 miligramos
16425738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13530
MedChemExpress CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAY10505
CAS 1218777-13-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8FNO3S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (117.53 mM)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2
Peso molecular (g/mol) 289.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.28
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease