Learn More
CAY10471 Racemate, MedChemExpress
Descripción
CAY10471 Racemate (TM30089 Racemate) is a potent and highly selective prostaglandin D2 receptor CRTH2 antagonist, with a Ki of 0.6 nM for hCRTH2, selective over human thromboxane A2 receptor TP (Ki, >10000 nM) or PGD2 receptor DP (Ki, 1200 nM). CAY10471 Racemate also has effect on mouse and rat orthologs of CRTH2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CAY10471 Racemate |
| CAS | 844639-57-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21FN2O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | TM30089 Racemate |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (360.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)CC(N(S(=O)(C4=CC=C(F)C=C4)=O)C)CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 416.47 |
| Mostrar más |