missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caveolin-1 Antibody (7C8), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18097985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18097985 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18097985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100615F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Caveolin-1 Monoclonal specifically detects Caveolin-1 in Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caveolin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 7C8
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CAV, caveolae protein, 22kD, caveolin 1, caveolae protein, 22kDa, cell growth-inhibiting protein 32, MSTP085
Símbolos de los genes CAV1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Intracellular membrane protein-containing vesicles (containing GLUT4) from rat adipocytes
Peso molecular del antígeno 23 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Caveolae Markers, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 857
Especificidad de la prueba This is specific for caveolin alpha and beta proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.