missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin O Antibody (MM0131-9G31), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18069507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18069507 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18069507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212083H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cathepsin O Monoclonal specifically detects Cathepsin O in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin O
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0131-9G31
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen cathepsin O, CTSO1, EC 3.4.22.42
Símbolos de los genes CTSO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Cathepsin O
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.