Descripción
- Esponjas de espuma de casete
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de transferencia de mini tanque TE 22 |
| Tipo | Esponja de espuma de casete |
| Material | Espuma |
| Cantidad | 4 paq. |
| Grosor (imperial) | 0,25 in |
| Grosor (métrico) | 6 mm |