Learn More
Caspase-9 Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Código de producto. 18498842 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498842 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498842 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176961R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    583.80€ / 0.1 ml
    Ahorro 34.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Caspase-9 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Caspase-9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APAF-3APAF3, apoptotic protease activating factor 3, Apoptotic protease Mch-6, Apoptotic protease-activating factor 3, CASP-9, caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-9, EC 3.4.22.62, ICE-LAP6CASPASE-9c, ICE-like apoptotic protease 6, MCH6apoptosis-related cysteine protease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 20 amino acids near the center of human Caspase 9. The immunogen is located within amino acids 290-340 of Caspase 9. Amino Acid Sequence: ASTSPEDESPGSNPEPDATP
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Caspases, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 842
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG