missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-14 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498468 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
18498468 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498468 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299890MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase-14 Polyclonal specifically detects Caspase-14 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución ELISA
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Especies diana Human
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.