Learn More
Caspase-14 Antibody (001), FITC , R&D Systems™
Código de producto. 18612977 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612977 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18612977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305780F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Caspase-14 Monoclonal specifically detects Caspase-14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Caspase-14
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen apoptosis-related cysteine protease, CASP-14, caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 14, apoptosis-related cysteine protease, caspase-14, EC 3.4.22.-, MGC119078, MGC119079, MICE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Caspase-14 (NP_036246.1; Ser2-Gln242).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus