Descripción
Caspase-12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Caspase-12 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Apoptosis Related Cysteine Protease, CASP 12, casp12, CASP12P1, Caspase 12 pseudogene 1, Caspase12, UNQ9415 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Caspase-12 (NP_001177945.2).,, Sequence:, FNNRNCQSLKDKPKVIIMQACRGNGAGIVWFTTDSGKASADTHGRLLQGNICNDAVTKAHVEKDFIAFKSSTPHNVSWRHETNGSVFISQIIYYFREYSWS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |