Descripción
CASK Interacting Protein 1 Polyclonal specifically detects CASK Interacting Protein 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CASK Interacting Protein 1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q8WXD9 |
| Alias de gen | ANKS5A, caskin-1, CASKIN1, CASK-Interacting Protein 1, KIAA1306 |
| Símbolos de los genes | CASKIN1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only