missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 2 alpha Antibody (844720) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30645915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30645915 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30645915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7957A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Casein Kinase 2 alpha Monoclonal antibody specifically detects Casein Kinase 2 alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Casein Kinase 2 alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 844720
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, casein kinase II alpha 1 subunit, CK II alpha, CK2 catalytic subunit alpha, CK2A1casein kinase II subunit alpha, CKII, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, protein kinase CK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Casein Kinase 2 alpha , Asp253-Gln391, Accession # P68400
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1457
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.