Descripción
CASC4 Polyclonal specifically detects CASC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CASC4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6P4E1 |
| Alias de gen | cancer susceptibility candidate 4, Cancer susceptibility candidate gene 4 protein, DKFZp459F1927, gene associated with HER-2/neu overexpression, H63, MGC74708, protein CASC4 |
| Símbolos de los genes | CASC4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only