Learn More
Cardiac Troponin T Antibody (OTI7A1) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688288 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30688288 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30688288 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344679MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cardiac Troponin T
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7A1
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7139
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a