Learn More
Cardiac Troponin T Antibody (OTI5D9) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30688989 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30688989 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344905JF525
Mouse Monoclonal Antibody
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cardiac Troponin T
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D9
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7139
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a