Learn More
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento de cartón
Código de producto. 30663638 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
52 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
30663638 52 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30663638 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001500220
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para soportar temperaturas ultrabajas de forma organizada y segura.
  • Caja de cartón para congelador blanca con revestimiento resistente al agua
  • Diseñados para soportar temperaturas ultrabajas, son ideales para el almacenamiento de muestras a 4 °C, 20 °C o -86 °C
  • Disponible en 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) y 102 mm (4 in). cajas altas
  • Compatible con divisores de caja de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 y 10 x 10 (pedir por separado)
  • Dimensiones: 133 x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Congelador
Envase 1/Pk.
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 52 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 52 mm
Peso (métrico) 133 mm