Learn More
Heathrow Scientific™ Kits de transporte para portaobjetos de cartón
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Las ranuras para el pulgar facilitan la extracción de los portaobjetos.
- Admite 4 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm o 26 x 76 mm
- Cartones de color natural, desechables y resistentes
- Espacio de escritura en el exterior para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 4 |
| Color | Natural |
| Descripción | 4 puestos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,7 x 5,7 x 0,3 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o envío |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos para microscopio de 25 x 75 mm o 26 x 76 mm |
| Material | Cartón |
| Cantidad | 20 paq. |