Learn More
CARD9 Antibody (PSH0-41), Novus Biologicals™
Código de producto. 30113841 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30113841 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30113841 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332106
Rabbit Monoclonal Antibody
CARD9 Monoclonal antibody specifically detects CARD9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CARD9
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PSH0-41
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen CANDF2, caspase recruitment domain family, member 9, caspase recruitment domain-containing protein 9, hCARD9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human CARD9 aa 1-200/ 536. (Uniprot: Q9H257)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64170
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG