missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARD6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30557036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30557036 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30557036 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347711

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CARD6 Polyclonal antibody specifically detects CARD6 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CARD6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen caspase recruitment domain family, member 6, caspase recruitment domain protein 6, caspase recruitment domain-containing protein 6, CINCIN1CARD-containing inhibitor of Nod1 and Cardiak-induced NF-kB activation
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno caspase recruitment domain family, member 6. (Uniprot# Q9BX69)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.