missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARD10 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590314 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590314 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1766760.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

CARD10 Polyclonal specifically detects CARD10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CARD10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 5 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAK26165
Alias de gen CARD-containing MAGUK 3 protein, CARD-containing MAGUK protein 3, Carma 3, CARMA3BIMP1Bcl10 binding protein and activator of NFKB, caspase recruitment domain family, member 10, caspase recruitment domain-containing protein 10, MGC142219
Símbolos de los genes CARD10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at the C-terminus of human CARD10. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CARD10. Amino Acid Squence: KECGSSRGCPSSSED
Peso molecular del antígeno 115 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.