Descripción
Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carboxypeptidase M |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carboxypeptidase M (Accession#: NP_938079.1; Met 1-His 422) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |