Learn More
Carboxypeptidase A1/CPA1 Antibody (rCPA1/8688), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18601924 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601924 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601924 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321082PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Carboxypeptidase A1/CPA1 Monoclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A1/CPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carboxypeptidase A1/CPA1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCPA1/8688
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen carboxypeptidase A1, carboxypeptidase A1 (pancreatic), CPA, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Carboxypeptidase A1/CPA1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mast Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1357
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus