Learn More
Carboximetilcelulosa sodio, TRC
Código de producto. 30138318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138318 50 g 50 g
30137689 100 g 100 g
17948234 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18954850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular C8H16NaO8
Peso molecular (g/mol) 263.2
Sinónimo Accel 101, Accuwipe, Advantec D, Advice DP 27, Ahlstrom 939, Alicell LV, Alistaple 1168, Alpha Cel BH 100, Alphafloc, Alwall Plus 15, Amicon S 10Y1, Arbocel, Ariacel A 150, Armorib LS, Avicel, Avicel 101, Avicel 101 MCC, Avicel 102, Avicel 102330, Avicel 102331, Avicel 112, Avicel 2330, Avicel 2331, Avicel 591F, Avicel 955, Avicel AC 4125, Avicel CF 11, Avicel E 200, Avicel F 05, Avicel F 20, Avicel FD 100, Avicel FD 101, Avicel FD-F 20, Avicel GP 1030, Avicel GP 7210, Avicel HP 101, Avicel HP 105, Avicel LM 310, Avicel M 06, Avicel M 101, Avicel M 15, Avicel M 25, Avicel NT 020, Avicel NT 050, Avicel PA 200, Avicel PC 611, Avicel PH, Avicel PH 101, Avicel PH 101NF, Avicel PH 102, Avicel PH 102SCG, Avicel PH 103, Avicel PH 105, Avicel PH 112, Avicel PH 113, Avicel PH 200, Avicel PH 202, Avicel PH 301, Avicel PH 302, Avicel PH-F 10, Avicel PH-F 20, Avicel PH-M 06, Avicel PH-M 15, Avicel PH-M 25, Avicel R, Avicel RCS 91, Avicel SF, Avicel SP, Avicel TG 101, Avicel TG 101L, Avicel TG-D, Avicel TG-F 05, Avicel TG-F 20, BE 600-10TG, BGB Natural, BH 100, BH 40, BH 40 (Cellulose), BH 600/20 α-Cel, BMa 10002, BW 200, Bacell 569, Bahia SP, Bellfine D 10, BiNF-I-S, BiNFi-s AMA 100, BiNFi-s AMa 10002, BiNFi-s BMA 100, ‡BiNFi-s BMa 10002, BiNFi-s BMa 10010, BiNFi-s FMa 10002, BiNFi-s FMa 10005, BiNFi-s IMA 100, BiNFi-s IMA 1005, BiNFi-s IMa 10002, BiNFi-s MBa, BiNFi-s NFo 10002, BiNFi-s NMa 10002, BiNFi-s WFo 100, BiNFi-s WFo 10010, BiNFi-s WMa 100, BiNFi-s WMa 10002, BiNFi-s WMa 10005, BiNFi-s WMa 10010, BioPlus L, Borregaard 1200, Borregard Derivative HV, Borregard Derivative VHV, C 005F, C 010F, C 030, C 104843, C 104844, C 10583, C 30FM, C 500 (Cellulose), C 6663, C 8002, CA 107, CA 107-4W, CC 41, CF 1, CF 1 (Polysaccharide), CF 11, CFLL, CL 611, CNC, CNC-C, CNF 4, CNF-N 04, CP 102Y, CP 60, CPB 06, CR 1654, CRV, CRV (Polysaccharide), Celgum C 91;
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-sal pentahidroxihexanal (polímero)
SMILES O=CC(O)C(O)C(O)C(O)CO.CC([O-])=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmellose Sodium
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1