Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxymethyl cellulose sodium salt |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 kg |
| Nombre IUPAC | Ácido acético 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal sódico |
| Porcentaje de pureza | 99.6% |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Polvo |