Learn More
Sal sódica de carboximetilcelulosa, vicosidad media, MP Biomedicals
Código de producto. 11437861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437861 500 g 500 g
11447861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215056090
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethyl cellulose sodium salt
Color Blanco
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
Forma física Polvo