Specifications
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | ≈90 kd |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Polvo |
Safety and Handling
Product Identifier
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Low Viscosity
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..