Learn More
Sal sódica de carboximetilcelulosa, alta vicosidad, MP Biomedicals
Código de producto. 11467861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467861 1 kg -
11457861 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215056191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
CAS: 9004-32-4 | Formula: (C12 H14 O9 R6)n | Weight: 263.20 g/mol
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC Ácido acético 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈700 kDa
Grado Not Available
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt