Learn More
Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Antibody (033), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™
Código de producto. 18426259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18426259 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18426259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290349AF350
Rabbit Monoclonal Antibody
Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIV/CA14 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase XIV/CA14
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 033
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Carbonate dehydratase XIV, carbonic anhydrase XIVcarbonic anhydrase 14, carbonic dehydratase, CAXiV, CA-XIV, EC 4.2.1.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carbonic Anhydrase XIV/CA14 (NP_035927.1; Met 1-Met 290).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23632
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG