Learn More
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Antibody (103), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18657631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18657631 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18657631 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289511PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIII/CA13 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase XIII/CA13
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 103
Conjugado PerCP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIIICarbonate dehydratase XIII, CAXIII, CA-XIII, EC 4.2.1.1, FLJ37995, MGC59868
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13 (Accession#: NP_940986.1; Met1-His262).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 377677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG